Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAA38 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NAA38, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8139-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052861
Cantidad Precio
1 1180.00€ / 500 microgramos
3 1100.47€ / 500 microgramos
Fecha estimada de envío
15-09-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001307854.1
NAA38 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
84316
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
NAA38
Recombinant Protein
E. coli
AVAVGVRAAP VLGLARALVL GLRGSQAARW RGWGTAAPGS LWALCECPAG CRELWFRGRA AWAARSERLL HPAQDSDGER EDSAAERARQ QLEALLNKTM RIRMTDGRTL VGCFLCTDRD CNVILGSAQE FLKPSDSFSA GEPRVLGLAM VPGHHIVSIE VQRESLTGPP YL