Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAA10 Protein
A cDNA sequence encoding the NAA10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | NAA10 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15951519
|
enQuireBio™
QP12780-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941519
|
enQuireBio™
QP12780-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15931519
|
enQuireBio™
QP12780-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NAA10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NAA10 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 10% glycerol and 200mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MNIRNARPED LMNMQHCNLL CLPENYQMKY YFYHGLSWPQ LSYIAEDENG KIVGYVLAKM EEDPDDVPHG HITSLAVKRS HRRLGLAQKL MDQASRAMIE NFNAKYVSLH VRKSNRAALH LYSNTLNFQI SEVEPKYYAD GEDAYAMKRD LTQMADELRR HLELKEKGRH VVLGAIENKV ESKGNSPPSS GEACREEKGL AAEDSGGDSK DLSEVSETTE STDVKDSSEA SDSAS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |