Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N6AMT1 / HEMK2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N6AMT1 / HEMK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6156-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051220
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_037372.4
N6AMT1 / HEMK2 Protein
Research Use Only
N6AMT1
Recombinant Protein
E. coli
MAGENFATPF HGHVGRGAFS DVYEPAEDTF LLLNALEAAA AELAGVEICL EVGSGSGVVS AFLASMIGPQ ALYMCTDINP EAAACTLETA RCNKVHIQPV ITDLVGSHGI EAAWAGGKNG REVMDRFFPL VPDLLSPKGL FYLVTIKENN PEEILKIMKT KGLQGTTALS RQAGQETLSV LKFTKS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
29104
500 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol