Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human N-glycosylase / DNA lyase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) N-glycosylase/DNA lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6448-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053380
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002533.1
N-glycosylase / DNA lyase Protein
Research Use Only
OGG1
Recombinant Protein
Yeast
MPARALLPRR MGHRTLASTP ALWASIPCPR SELRLDLVLP SGQSFRWREQ SPAHWSGVLA DQVWTLTQTE EQLHCTVYRG DKSQASRPTP DELEAVRKYF QLDVTLAQLY HHWGSVDSHF QEVAQKFQGV RLLRQDPIEC LFSFICSSNN NIARITGMVE RLCQAFGPRL IQLDDVTYHG FPSLQALAGP EVEAHLRKLG LGYRARYVSA SARAILEEQG GLAWLQQLRE SSYEEAHKAL CILPGVGTKV ADCICLMALD KPQAVPVDVH MWHIAQRDYS WHPTTSQAKG PSPQTNKELG NFFRSLWGPY AGWAQAVLFS ADLRQSRHAQ EPPAKRRKGS KGPEG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4968
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol