Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin light polypeptide 6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin light polypeptide 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8495-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014941
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_066299.2
Myosin light polypeptide 6 Protein
Research Use Only
MYL6
Recombinant Protein
E. coli
DFTEDQTAEF KEAFQLFDRT GDGKILYSQC GDVMRALGQN PTNAEVLKVL GNPKSDEMNV KVLDFEHFLP MLQTVAKNKD QGTYEDYVEG LRVFDKEGNG TVMGAEIRHV LVTLGEKMTE EEVEMLVAGH EDSNGCINYE AFVRHILSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4637
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol