Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin-9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin-9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8366-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054251
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002464.1
Myosin-9 Protein
Research Use Only
MYH9
Recombinant Protein
E. coli
AQQAADKYLY VDKNFINNPL AQADWAAKKL VWVPSDKSGF EPASLKEEVG EEAIVELVEN GKKVKVNKDD IQKMNPPKFS KVEDMAELTC LNEASVLHNL KERYYSGLIY TYSGLFCVVI NPYKNLPIYS EEIVEMYKGK KRHEMPPHIY AITDTAYRSM MQDREDQSIL CTGESGAGKT ENTKKVIQYL AYVASSHKSK KDQGELERQL LQANPILEAF GNAKTVKNDN SSRFGKFIRI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4627
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol