Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002462.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4624 |
Nombre | Myosin-6 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16038041
|
enQuireBio™
QP9299-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16078041
|
enQuireBio™
QP9299-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048041
|
enQuireBio™
QP9299-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16068041
|
enQuireBio™
QP9299-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088041
|
enQuireBio™
QP9299-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058041
|
enQuireBio™
QP9299-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002462.2 | |
Myosin-6 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4624 | |
Research Use Only | |
MYH6 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
NAYQYMLTDR ENQSILITGE SGAGKTVNTK RVIQYFASIA AIGDRGKKDN ANANKGTLED QIIQANPALE AFGNAKTVRN DNSSRFGKFI RIHFGATGKL ASADIETYLL EKSRVIFQLK AERNYHIFYQ ILSNKKPELL DMLLVTNNPY DYAFVSQGEV SVASIDDSEE LMATDSAFDV LGFTSEEKAG VYKLTGAIMH YGNMKFKQKQ REEQAEPDGT EDADKSAYLM GLNSADLLKG LCHPRVKVGN EYVTKGQSVQ QVYYSIGALA KAVYEKMFNW MVTRINATLE TKQPRQYFIG VLDIAGFEIF DFNSFEQLCI NFTNEKLQQF FNHHMFVLEQ EEYKKEGIEW TFIDFGMDLQ ACIDLIEKPM GIMSILEEEC MFPKATDMTF KAKLYDNHLG KSNNFQKPRN IKGKQEAHFS LIHYAGTVDY NILGWLEKNK DPLNETVVAL YQKSSLKLMA TLFSSYATAD TGDSGKSKGG KKKGSSFQTV SALHRENLNK LMTNLRTTHP HFVRCIIPNE RKAPGVMDNP LVMHQLRCNG VLEGIRICRK GFPNRILYGD FRQRYRILNP VAIPEGQFID SRKGTEKLLS SLDIDHNQYK FGHTKVFFKA GLLGLLEEMR DERLSRIITR MQAQARGQLM RIEFKKIVER RDALLVI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |