Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myosin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myosin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9299-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002462.2
Myosin-6 Protein
Research Use Only
MYH6
Recombinant Protein
Yeast
NAYQYMLTDR ENQSILITGE SGAGKTVNTK RVIQYFASIA AIGDRGKKDN ANANKGTLED QIIQANPALE AFGNAKTVRN DNSSRFGKFI RIHFGATGKL ASADIETYLL EKSRVIFQLK AERNYHIFYQ ILSNKKPELL DMLLVTNNPY DYAFVSQGEV SVASIDDSEE LMATDSAFDV LGFTSEEKAG VYKLTGAIMH YGNMKFKQKQ REEQAEPDGT EDADKSAYLM GLNSADLLKG LCHPRVKVGN EYVTKGQSVQ QVYYSIGALA KAVYEKMFNW MVTRINATLE TKQPRQYFIG VLDIAGFEIF DFNSFEQLCI NFTNEKLQQF FNHHMFVLEQ EEYKKEGIEW TFIDFGMDLQ ACIDLIEKPM GIMSILEEEC MFPKATDMTF KAKLYDNHLG KSNNFQKPRN IKGKQEAHFS LIHYAGTVDY NILGWLEKNK DPLNETVVAL YQKSSLKLMA TLFSSYATAD TGDSGKSKGG KKKGSSFQTV SALHRENLNK LMTNLRTTHP HFVRCIIPNE RKAPGVMDNP LVMHQLRCNG VLEGIRICRK GFPNRILYGD FRQRYRILNP VAIPEGQFID SRKGTEKLLS SLDIDHNQYK FGHTKVFFKA GLLGLLEEMR DERLSRIITR MQAQARGQLM RIEFKKIVER RDALLVI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4624
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol