Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MYLPF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MYLPF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8002-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001311387.1
MYLPF Protein
Research Use Only
MYLPF
Recombinant Protein
E. coli
APKRAKRRTV EGGSSSVFSM FDQTQIQEFK EAFTVIDQNR DGIIDKEDLR DTFAAMGRLN VKNEELDAMM KEASGPINFT VFLTMFGEKL KGADPEDVIT GAFKVLDPEG KGTIKKKFLE ELLTTQCDRF SQEEIKNMWA AFPPDVGGNV DYKNICYVIT HGDAKDQE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29895
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol