missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Myelin expression factor 2 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myelin expression factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6399-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16053040

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001288139.1
Myelin expression factor 2 Protein
Research Use Only
MYEF2
Recombinant Protein
E. coli
GGMNRIGGGI GFGGLEAMNS MGGFGGVGRM GELYRGAMTS SMERDFGRGD IGINQGFGDS FGRLGSAMIG GFAGRIGSSN MGPVGSGISG GMGSMNSVTG GMGMGLDRMS SSFDRMGPGI GAILERSIDM DRGFLSGPMG SGMRERIGSK GNQIFVRNLP FDLTWQKLKE KFSQCGHVMF AEIKMENGKS KGCGTVRFDS PESAE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50804
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales