Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Myelin expression factor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Myelin expression factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6399-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001288139.1
Myelin expression factor 2 Protein
Research Use Only
MYEF2
Recombinant Protein
E. coli
GGMNRIGGGI GFGGLEAMNS MGGFGGVGRM GELYRGAMTS SMERDFGRGD IGINQGFGDS FGRLGSAMIG GFAGRIGSSN MGPVGSGISG GMGSMNSVTG GMGMGLDRMS SSFDRMGPGI GAILERSIDM DRGFLSGPMG SGMRERIGSK GNQIFVRNLP FDLTWQKLKE KFSQCGHVMF AEIKMENGKS KGCGTVRFDS PESAE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50804
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol