Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MXD3 Protein
A cDNA sequence encoding the MXD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre MXD3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15951469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12764-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15941469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12764-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15931469
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12764-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MXD3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MXD3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEPLASN IQVLLQAAEF LERREREAEH GYASLCPHRS PGPIHRRKKR PPQAPGAQDS GRSVHNELEK RRRAQLKRCL ERLKQQMPLG ADCARYTTLS LLRRARMHIQ KLEDQEQRAR QLKERLRSKQ QSLQRQLEQL RGLAGAAERE RLRADSLDSS GLSSERSDSD QEELEVDVES LVFGGEAELL RGFVAGQEHS YSHGGGAWL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.