Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MVK Protein
A cDNA sequence encoding the MVK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre MVK Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15931459
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12760-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15921459
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12760-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15911459
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12760-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MVK Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MVK protein (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSEVLL VSAPGKVILH GEHAVVHGKV ALAVSLNLRT FLRLQPHSNG KVDLSLPNIG IKRAWDVARL QSLDTSFLEQ GDVTTPTSEQ VEKLKEVAGL PDDCAVTERL AVLAFLYLYL SICRKQRALP SLDIVVWSEL PPGAGLGSSA AYSVCLAAAL LTVCEEIPNP LKDGDCVNRW TKEDLELINK WAFQGERMIH GNPSGVDNAV STWGGALRYH QGKISSLKRS PALQILLTNT KVPRNTRALV AGVRNRLLKF PEIVAPLLTS IDAISLECER VLGEMGEAPA PEQYLVLEEL IDMNQHHLNA LGVGHASLDQ LCQVTRARGL HSKLTGAGGG GCGITLLKPG LEQPEVEATK QALTSCGFDC LETSIGAPGV SIHSATSLDS RVQQALDGL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.