Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MVD Protein
A cDNA sequence encoding the MVD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 4597 |
---|---|
Nombre | MVD Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | MVD |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15901459
|
enQuireBio™
QP12759-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15981449
|
enQuireBio™
QP12759-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991449
|
enQuireBio™
QP12759-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
4597 | |
Research Use Only | |
MVD | |
Human | |
His | |
The MVD solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
MVD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASEKPLAAV TCTAPVNIAV IKYWGKRDEE LVLPINSSLS VTLHQDQLKT TTTAVISKDF TEDRIWLNGR EEDVGQPRLQ ACLREIRCLA RKRRNSRDGD PLPSSLSCKV HVASVNNFPT AAGLASSAAG YACLAYTLAR VYGVESDLSE VARRGSGSAC RSLYGGFVEW QMGEQADGKD SIARQVAPES HWPELRVLIL VVSAEKKLTG STVGMRASVE TSPLLRFRAE SVVPARMAEM ARCIRERDFP SFAQLTMKDS NQFHATCLDT FPPISYLNAI SWRIIHLVHR FNAHHGDTKV AYTFDAGPNA VIFTLDDTVA EFVAAVWHGF PPGSNGDTFL KGLQVRPAPL SAELQAALAM EPTPGGVKYI IVTQVGPGPQ ILDDPCAHLL GPDGLPKPAA | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |