Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mucosal addressin cell adhesion molecule 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Nombre Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16039380 Ver documentos enQuireBio™
QP7559-EC-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta
16079380 Ver documentos enQuireBio™
QP7559-EC-50UG
50 μg 234.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta
16029380 Ver documentos enQuireBio™
QP7559-EC-100UG
100 μg 406.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta
16059380 Ver documentos enQuireBio™
QP7559-EC-200UG
200 μg 675.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta
16069380 Ver documentos enQuireBio™
QP7559-EC-500UG
500 μg 1180.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta
16049380 Ver documentos enQuireBio™
QP7559-EC-1MG
1 mg 1855.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Mucosal addressin cell adhesion molecule 1 Protein
His-SUMO
Human
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
NP_570116.2
Recombinant Protein
E. coli
QSLQVKPLQV EPPEPVVAVA LGASRQLTCR LACADRGASV QWRGLDTSLG AVQSDTGRSV LTVRNASLSA AGTRVCVGSC GGRTFQHTVQ LLVYAFPDQL TVSPAALVPG DPEVACTAHK VTPVDPNALS FSLLVGGQEL EGAQALGPEV QEEEEEPQGD EDVLFRVTER WRLPPLGTPV PPALYCQATM RLPGLELSHR QAIPVLHSPT SPEPPDTTSP ESPDTTSPES PDTTSQEPPD TTSPEPPDKT SPEPAPQQGS THTPRSPGST RTRRPEISQA GPTQGEVIPT GSSKPAGDQ
8174
Madcam1