Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSR1 Protein
A cDNA sequence encoding the MSR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 4481 |
---|---|
Nombre | MSR1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | MSR1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15971389
|
enQuireBio™
QP12740-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951389
|
enQuireBio™
QP12740-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15961389
|
enQuireBio™
QP12740-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
4481 | |
Research Use Only | |
MSR1 | |
Human | |
His | |
MSR1 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
MSR1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKWETKNC SVSSTNANDI TQSLTGKGND SEEEMRFQEV FMEHMSNMEK RIQHILDMEA NLMDTEHFQN FSMTTDQRFN DILLQLSTLF SSVQGHGNAI DEISKSLISL NTTLLDLQLN IENLNGKIQE NTFKQQEEIS KLEERVYNVS AEIMAMKEEQ VHLEQEIKGE VKVLNNITND LRLKDWEHSQ TLRNITLIQG PPGPPGEKGD RGPTGESGPR GFPGPIGPPG LKGDRGAIGF PGSRGLPGYA GRPGNSGPKG QKGEKGSGNT LTPFTKVRLV GGSGPHEGRV EILHSGQWGT ICDDRWEVRV GQVVCRSLGY PGVQAVHKAA HFGQGTGPIW LNEVFCFGRE SSIEECKIRQ WGTRACSHSE DAGVTCTL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |