Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSMB Protein
A cDNA sequence encoding the MSMB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre MSMB Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15941389
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12739-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15921389
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12739-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15931389
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12739-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MSMB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The sterile filtered concentrated (0.5 mg/ml) protein solution was lyophilized with 20mM Tris and 20mM NaCl pH 7.5.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS SCYFIPNEGV PGDSTRKCMD LKGNKHPINS EWQTDNCETC TCYETEISCC TLVSTPVGYD KDNCQRIFKK EDCKYIVVEK KDPKKTCSVSEWII
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.