Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MSI2 Protein
A cDNA sequence encoding the MSI2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 124540
Nombre MSI2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen MSI2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15911389
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12738-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15901389
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12738-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15991379
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12738-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
124540
Research Use Only
MSI2
Human
His
The MSI2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
MSI2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEANGSQ GTSGSANDSQ HDPGKMFIGG LSWQTSPDSL RDYFSKFGEI RECMVMRDPT TKRSRGFGFV TFADPASVDK VLGQPHHELD SKTIDPKVAF PRRAQPKMVT RTKKIFVGGL SANTVVEDVK QYFEQFGKVE DAMLMFDKTT NRHRGFGFVT FENEDVVEKV CEIHFHEINN KMVECKKAQP KEVMFPPGTR GRARGLPYTM DAFMLGMGML GYPNFVATYG RGYPGFAPSY GYQFPGFPAA AYGPVAAAAV AAARGSGSNP ARPGGFPGAN SPGPVADLYG PASQDSGVGN YISAASPQPG SGFGHGIAGP LIATAFTNGY H
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.