Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRPS2 Protein
A cDNA sequence encoding the MRPS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MRPS2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15931369
|
enQuireBio™
QP12732-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921369
|
enQuireBio™
QP12732-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15911369
|
enQuireBio™
QP12732-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MRPS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MRPS2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMATSSAA LPRILGAGAR APSRWLGFLG KATPRPARPS RRTLGSATAL MIRESEDSTD FNDKILNEPL KHSDFFNVKE LFSVRSLFDA RVHLGHKAGC RHRFMEPYIF GSRLDHDIID LEQTATHLQL ALNFTAHMAY RKGIILFISR NRQFSYLIEN MARDCGEYAH TRYFRGGMLT NARLLFGPTV RLPDLIIFLH TLNNIFEPHV AVRDAAKMNI PTVGIVDTNC NPCLITYPVP GNDDSPLAVH LYCRLFQTAI TRAKEKRQQV EALYRLQGQK EPGDQGPAHP PGADMSHSL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |