Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human mRNA-decapping enzyme 1B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) mRNA-decapping enzyme 1B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9835-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16048831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_689853.3
mRNA-decapping enzyme 1B Protein
Research Use Only
DCP1B
Recombinant Protein
Yeast
AAVAAGGLVG KGRDISLAAL QRHDPYINRI VDVASQVALY TFGHRANEWE KTDVEGTLFV YTRSASPKHG FTIMNRLSME NRTEPITKDL DFQLQDPFLL YRNARLSIYG IWFYDKEECQ RIAELMKNLT QYEQLKAHQG TGAGISPVIL NSGEGKEVDI LRMLIKAKDE YTKCKTCSEP KKITSSSAIY DNPNLIKPIP VKPSENQQQR IPQPNQTLDP EPQHLSLTAL FGKQDKATCQ ETVEPPQTLH QQQQQQQQQQ EKLPIRQGVV RSLSYEEPRR HSPPIEKQLC PAIQKLMVRS ADLHPLSELP ENRPCENGST HSAGEFFTGP VQPGSPHNIG TSRGVQNASR TQNLFEKLQS TPGAANKCDP STPAPASSAA LNRSRAPTSV TPVAPGKGLA QPPQAYFNGS LPPQTVGHQA HGREQSTLPR QTLPISGSQT GSSGVISPQE LLKKLQIVQQ EQQLHASNRP ALAAKFPVLA QSSGTGKPLE SWINKTPNTE QQTPLFQVIS PQRIPATAAP SLLMSPMVFA QPTSVPPKER ESGLLPVGGQ EPPAAATSLL LPIQSPEPSV ITSSPLTKLQ LQEALLYLIQ NDDNFLNIIY EAYLFSMTQA AMKKTM
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
196513
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol