missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human mRNA-decapping enzyme 1A Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) mRNA-decapping enzyme 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8201-ec-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16053241

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_001277133.1
mRNA-decapping enzyme 1A Protein
Research Use Only
DCP1A
Recombinant Protein
E. coli
MEALSRAGQE MSLAALKQHD PYITSIADLT GQVALYTFCP KANQWEKTDI EGTLFVYRRS ASPYHGFTIV NRLNMHNLVE PVNKDLEFQL HEPFLLYRNA SLSIYSIWFY DKNDCHRIAK LMADVVEEET RRSQQAARDK QSPSQANGCS DHRPIDILEM LSRAKDEYER NQMGDSNISS PGLQPSTQLS NLGSTETLEE MPSGSQDKSA PSGHKHLTVE ELFGTSLPKE QPAVVGLDSE EMERLPGDAS QKEPNSFLPF PFEQLGGAPQ SETLGVPSAA HHSVQPEITT PVLITPASIT QSNEKHAPTY TIPLSPVLSP TLPAEAPTAQ VPPSLPRNST MMQAVKTTPR QRSPLLNQPV PELSHASLIA NQSPFRAPLN VTNTAGTSLP SVDLLQKLRL TPQHDQIQTQ PLGKGAMVAS FSPAAGQLAT PESFIEPPSK TAAARVAASA SLSNMVLAPL QSMQQNQDPE VFVQPKVLSS AIQVAGAPLV TATTTAVSSV LLAPSVFQQT VTRSSDLERK ASSPSPLTIG TPESQRKPSI ILSKSQLQDT LIHLIKNDSS FLSTLHEVYL QVLTKNKDNH NL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55802
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales