Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MRM1 Protein
A cDNA sequence encoding the MRM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | MRM1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911359
|
enQuireBio™
QP12728-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991349
|
enQuireBio™
QP12728-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901359
|
enQuireBio™
QP12728-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MRM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MRM1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 30% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSHAARHG ERPGGEELSR LLLDDLVPTS RLELLFGMTP CLLALQAARR SVARLLLQAG KAGLQGKRAE LLRMAEARDI PVLRPRRQKL DTMCRYQVHQ GVCMEVSPLR PRPWREAGEA SPGDDPQQLW LVLDGIQDPR NFGAVLRSAH FLGVDKVITS RRNSCPLTPV VSKSSAGAME VMDVFSTDDL TGFLQTKAQQ GWLVAGTVGC PSTEDPQSSE IPIMSCLEFL WERPTLLVLG NEGSGLSQEV QASCQLLLTI LPRRQLPPGL ESLNVSVAAG ILLHSICSQR KGFPTEGERR QLLQDPQEPS ARSEGLSMAQ HPGLSSGPEK ERQNEG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |