Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MPZL1 Protein
A cDNA sequence encoding the MPZL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre MPZL1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921349
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12725-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15901349
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12725-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15911349
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12725-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MPZL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MPZL1 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLEVYTPK EIFVANGTQG KLTCKFKSTS TTGGLTSVSW SFQPEGADTT VSFFHYSQGQ VYLGNYPPFK DRISWAGDLD KKDASINIEN MQFIHNGTYI CDVKNPPDIV VQPGHIRLYV VEKENLPV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.