Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MORF4L2 Protein
A cDNA sequence encoding the MORF4L2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MORF4L2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15971329
|
enQuireBio™
QP12720-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15961329
|
enQuireBio™
QP12720-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951329
|
enQuireBio™
QP12720-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MORF4L2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MORF4L2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSRKQGSQP RGQQSAEEEN FKKPTRSNMQ RSKMRGASSG KKTAGPQQKN LEPALPGRWG GRSAENPPSG SVRKTRKNKQ KTPGNGDGGS TSEAPQPPRK KRARADPTVE SEEAFKNRME VKVKIPEELK PWLVEDWDLV TRQKQLFQLP AKKNVDAILE EYANCKKSQG NVDNKEYAVN EVVAGIKEYF NVMLGTQLLY KFERPQYAEI LLAHPDAPMS QVYGAPHLLR LFVRIGAMLA YTPLDEKSLA LLLGYLHDFL KYLAKNSASL FTASDYKVAS AEYHRKAL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |