Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MORC family CW-type zinc finger protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MORC family CW-type zinc finger protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_056173.1
ID de gen (Entrez) 23515
Nombre MORC family CW-type zinc finger protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
View More Specs
Products 6
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Cantidad Price Quantity & Availability  
16049630
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP7595-EC-100UG
100 μg
770.00€
100 microgramos
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16069630
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP7595-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16059630
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP7595-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16079630
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP7595-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16089630
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP7595-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16099630
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
enQuireBio™
QP7595-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
Specifications
Specifications
NP_056173.1
MORC family CW-type zinc finger protein 1
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
23515
Research Use Only
MORC3
Recombinant Protein
E. coli
MAAQPPRGIR LSALCPKFLH TNSTSHTWPF SAVAELIDNA YDPDVNAKQI WIDKTVINDH ICLTFTDNGN GMTSDKLHKM LSFGFSDKVT MNGHVPVGLY GNGFKSGSMR LGKDAIVFTK NGESMSVGLL SQTYLEVIKA EHVVVPIVAF NKHRQMINLA ESKASLAAIL EHSLFSTEQK LLAELDAIIG KKGTRIIIWN LRSYKNATEF DFEKDKYDIR IPEDLDEITG KKGYKKQERM DQIAPESDYS LRAYCSILYL KPRMQIILRG QKVKTQLVSK SLAYIERDVY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates