Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MORC family CW-type zinc finger protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MORC family CW-type zinc finger protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7595-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16089630
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_056173.1
MORC family CW-type zinc finger protein 1
Research Use Only
MORC3
Recombinant Protein
E. coli
MAAQPPRGIR LSALCPKFLH TNSTSHTWPF SAVAELIDNA YDPDVNAKQI WIDKTVINDH ICLTFTDNGN GMTSDKLHKM LSFGFSDKVT MNGHVPVGLY GNGFKSGSMR LGKDAIVFTK NGESMSVGLL SQTYLEVIKA EHVVVPIVAF NKHRQMINLA ESKASLAAIL EHSLFSTEQK LLAELDAIIG KKGTRIIIWN LRSYKNATEF DFEKDKYDIR IPEDLDEITG KKGYKKQERM DQIAPESDYS LRAYCSILYL KPRMQIILRG QKVKTQLVSK SLAYIERDVY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23515
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol