Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Modulator of apoptosis 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Modulator of apoptosis 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_071434.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 64112 |
Nombre | Modulator of apoptosis 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16022830
|
enQuireBio™
QP6372-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042830
|
enQuireBio™
QP6372-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032830
|
enQuireBio™
QP6372-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052830
|
enQuireBio™
QP6372-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062830
|
enQuireBio™
QP6372-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072830
|
enQuireBio™
QP6372-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_071434.2 | |
Modulator of apoptosis 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
64112 | |
Research Use Only | |
MOAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTLRLLEDWC RGMDMNPRKA LLIAGISQSC SVAEIEEALQ AGLAPLGEYR LLGRMFRRDE NRKVALVGLT AETSHALVPK EIPGKGGIWR VIFKPPDPDN TFLSRLNEFL AGEGMTVGEL SRALGHENGS LDPEQGMIPE MWAPMLAQAL EALQPALQCL KYKKLRVFSG RESPEPGEEE FGRWMFHTTQ MIKAWQVPDV EKRRRLLESL RGPALDVIRV LKINNPLITV DECLQALEEV FGVTDNPREL QVKYLTTYQK DEEKLSAYVL RLEPLLQKLV QRGAIERDAV NQARLDQVIA GAVHKTIRRE LNLPEDGPAP GFLQLLVLIK DYEAAEEEEA LLQAILEGNF T | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |