Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Modulator of apoptosis 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Modulator of apoptosis 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6372-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032830
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_071434.2
Modulator of apoptosis 1 Protein
Research Use Only
MOAP1
Recombinant Protein
E. coli
MTLRLLEDWC RGMDMNPRKA LLIAGISQSC SVAEIEEALQ AGLAPLGEYR LLGRMFRRDE NRKVALVGLT AETSHALVPK EIPGKGGIWR VIFKPPDPDN TFLSRLNEFL AGEGMTVGEL SRALGHENGS LDPEQGMIPE MWAPMLAQAL EALQPALQCL KYKKLRVFSG RESPEPGEEE FGRWMFHTTQ MIKAWQVPDV EKRRRLLESL RGPALDVIRV LKINNPLITV DECLQALEEV FGVTDNPREL QVKYLTTYQK DEEKLSAYVL RLEPLLQKLV QRGAIERDAV NQARLDQVIA GAVHKTIRRE LNLPEDGPAP GFLQLLVLIK DYEAAEEEEA LLQAILEGNF T
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
64112
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol