Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MOB kinase activator 1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MOB kinase activator 1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8113-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032731
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001304039.1
MOB kinase activator 1A Protein
Research Use Only
MOB1A
Recombinant Protein
E. coli
SFLFSSRSSK TFKPKKNIPE GSHQYELLKH AEATLGSGNL RQAVMLPEGE DLNEWIAVNT VDFFNQINML YGTITEFCTE ASCPVMSAGP RYEYHWADGT NIKKPIKCSA PKYIDYLMTW VQDQLDDETL FPSKIGVPFP KNFMSVAKTI LKRLFRVYAH IYHQHFDSVM QLQEEAHLNT SFKHFIFFVQ EFNLIDRREL APLQELIEKL GSKDR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55233
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol