Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MMP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Spezifikation
Número de acceso NP_002414.1
ID de gen (Entrez) 4316
Nombre MMP7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Cantidad Preis Menge & Verfügbarkeit  
16065371
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP8575-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16005381
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP8575-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16055371
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP8575-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
16085371
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP8575-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
16095371
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP8575-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
16075371
View Documents Promotion Details
enQuireBio™
QP8575-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Specifications
Specifications
NP_002414.1
MMP7 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
4316
Research Use Only
MMP7
Recombinant Protein
E. coli
YSLFPNSPKW TSKVVTYRIV SYTRDLPHIT VDRLVSKALN MWGKEIPLHF RKVVWGTADI MIGFARGAHG DSYPFDGPGN TLAHAFAPGT GLGGDAHFDE DERWTDGSSL GINFLYAATH ELGHSLGMGH SSDPNAVMYP TYGNGDPQNF KLSQDDIKGI QKLYGKRSNS RKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications