Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MMP7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8575-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055371
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002414.1
MMP7 Protein
Research Use Only
MMP7
Recombinant Protein
E. coli
YSLFPNSPKW TSKVVTYRIV SYTRDLPHIT VDRLVSKALN MWGKEIPLHF RKVVWGTADI MIGFARGAHG DSYPFDGPGN TLAHAFAPGT GLGGDAHFDE DERWTDGSSL GINFLYAATH ELGHSLGMGH SSDPNAVMYP TYGNGDPQNF KLSQDDIKGI QKLYGKRSNS RKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4316
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol