Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP2 Protein
A cDNA sequence encoding the MMP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | MMP2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911299
|
enQuireBio™
QP12708-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15991289
|
enQuireBio™
QP12708-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901299
|
enQuireBio™
QP12708-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MMP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MMP2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFYNFFP RKPKWDKNQI TYRIIGYTPD LDPETVDDAF ARAFQVWSDV TPLRFSRIHD GEADIMINFG RWEHGDGYPF DGKDGLLAHA FAPGTGVGGD SHFDDDELWT LGEGQVVRVK YGNADGEYCK FPFLFNGKEY NSCTDTGRSD GFLWCSTTYN FEKDGKYGFC PHEALFTMGG NAEGQPCKFP FRFQGTSYDS CTTEGRTDGY RWCGTTEDYD RDKKYGFCPE TAMSTVGGNS EGAPCVFPFT FLGNKYESCT SAGRSDGKMW CATTANYDDD RKWGFCPDQG YSLFLVAAHE FGHAMGLEHS QDPGALMAPI YTYTKNFRLS QDDIKGIQEL YGASPDIDLG TGPTPTLGPV TPEICKQDIV FDGIAQIRGE IFFFKDRFIW RTVTPRDKPM GPLLVATFWP ELPEKIDAVY EAPQEEKAVF FAGNEYWIYS ASTLERGYPK PLTSLGLPPD VQRVDAAFNW SKNKKTYIFA GDKFWRYNEV KKKMDPGFPK LIADAWNAIP DNLDAVVDLQ GGGHSYFFKG AYYLKLENQS LKSVKFGSIK SDWLGC | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |