Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP 8 Protein
A cDNA sequence encoding the MMP 8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 4317
Nombre MMP 8 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen MMP8
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15951289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12706-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15941289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12706-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15931289
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12706-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
4317
Research Use Only
MMP8
Human
His
The MMP 8 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
MMP 8 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLTPGNPK WERTNLTYRI RNYTPQLSEA EVERAIKDAF ELWSVASPLI FTRISQGEAD INIAFYQRDH GDNSPFDGPN GILAHAFQPG QGIGGDAHFD AEETWTNTSA NYNLFLVAAH EFGHSLGLAH SSDPGALMYP NYAFRETSNY SLPQDDIDGI QAIYGLSSNP IQPTGPSTPK PCDPSLTFDA ITTLRGEILF FKDRYFWRRH PQLQRVEMNF ISLFWPSLPT GIQAAYEDFD RDLIFLFKGN QYWALSGYDI LQGYPKDISN YGFPSSVQAI DAAVFYRSKT YFFVNDQFWR YDNQRQFMEP GYPKSISGAF PGIESKVDAV FQQEHFFHVF SGPRYYAFDL IAQRVTRVAR GNKWLNCRYG
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.