Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMP-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MMP-3 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6370-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Especificaciones
NP_002413.1
MMP-3 Protein
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
4314
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MMP3
Recombinant Protein
E. coli
TFPGIPKWRK THLTYRIVNY TPDLPKDAVD SAVEKALKVW EEVTPLTFSR LYEGEADIMI SFAVREHGDF YPFDGPGNVL AHAYAPGPGI NGDAHFDDDE QWTKDTTGTN LFLVAAHEIG HSLGLFHSAN TEALMYPLYH SLTDLTRFRL SQDDINGIQS LYGPPPDSPE TPLVPTEPVP PEPGTPANCD PALSFDAVST LRGEILIFKD RHFWRKSLRK LEPELHLISS FWPSLPSGVD AAYEVTSKDL VFIFKGNQFW AIRGNEVRAG YPRGIHTLGF PPTVRKIDAA ISDKEKNKTY FFVEDKYWRF DEKRNSMEPG FPKQIAEDFP GIDSKIDAVF EEFGFFYFFT GSSQLEFDPN AKKVTHTLKS NSWLNC