Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MMACHC Protein
A cDNA sequence encoding the MMACHC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | MMACHC Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15961279
|
enQuireBio™
QP12703-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15951279
|
enQuireBio™
QP12703-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15941279
|
enQuireBio™
QP12703-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MMACHC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MMACHC protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMEPKVA ELKQKIEDTL CPFGFEVYPF QVAWYNELLP PAFHLPLPGP TLAFLVLSTP AMFDRALKPF LQSCHLRMLT DPVDQCVAYH LGRVRESLPE LQIEIIADYE VHPNRRPKIL AQTAAHVAGA AYYYQRQDVE ADPWGNQRIS GVCIHPRFGG WFAIRGVVLL PGIEVPDLPP RKPHDCVPTR ADRIALLEGF NFHWRDWTYR DAVTPQERYS EEQKAYFSTP PAQRLALLGL AQPSEKPSSP SPDLPFTTPA PKKPGNPSRA RSWLSPRVSP PASPGP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |