Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MKRN3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKRN3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7557-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16049370
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005655.1
MKRN3 Protein
Research Use Only
MKRN3
Recombinant Protein
E. coli
MEEPAAPSEA HEAAGAQAGA EAAREGVSGP DLPVCEPSGE SAAPDSALPH AARGWAPFPV APVPAHLRRG GLRPAPASGG GAWPSPLPSR SSGIWTKQII CRYYIHGQCK EGENCRYSHD LSGRKMATEG GVSPPGASAG GGPSTAAHIE PPTQEVAEAP PAASSLSLPV IGSAAERGFF EAERDNADRG AAGGAGVESW ADAIEFVPGQ PYRGRWVASA PEAPLQSSET ERKQMAVGSG LRFCYYASRG VCFRGESCMY LHGDICDMCG LQTLHPMDAA QREEHMRACI EAHEKDMELS FAVQRGMDKV CGICMEVVYE KANPNDRRFG ILSNCNHSFC IRCIRRWRSA RQFENRIVKS CPQCRVTSEL VIPSEFWVEE EEEKQKLIQQ YKEAMSNKAC RYFAEGRGNC PFGDTCFYKH EYPEGWGDEP PGPGGGSFSA YWHQLVEPVR MGEGNMLYKS IKKELVVLRL ASLLFKRFLS LRDELPFSED QWDLLHYELE EYFNLIL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7681
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol