Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MKI67 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKI67, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6361-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052750
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
Especificaciones
NP_001139438.1
MKI67 Protein
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
4288
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
MKI67
Recombinant Protein
Yeast
NEKKPMKTSP EMDIQNPDDG ARKPIPRDKV TENKRCLRSA RQNESSQPKV AEESGGQKSA KVLMQNQKGK GEAGNSDSMC LRSRKTKSQP AASTLESKSV QRVTRSVKRC AENPKKAEDN VCVKKIRTRS HRDSEDI