Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitogen-activated protein kinase 6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitogen-activated protein kinase 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6341-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052600
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002739.1
Mitogen-activated protein kinase 6 Protein
Research Use Only
MAPK6
Recombinant Protein
E. coli
MAEKFESLMN IHGFDLGSRY MDLKPLGCGG NGLVFSAVDN DCDKRVAIKK IVLTDPQSVK HALREIKIIR RLDHDNIVKV FEILGPSGSQ LTDDVGSLTE LNSVYIVQEY METDLANVLE QGPLLEEHAR LFMYQLLRGL KYIHSANVLH RDLKPANLFI NTEDLVLKIG DFGLARIMDP HYSHKGHLSE GLVTKWYRSP RLLLSPNNYT KAIDMWAAGC IFAEMLTGKT LFAGAHELEQ MQLILESIPV VHEEDRQELL SVIPVYIRND MTEPHKPLTQ LLPGISREAL DFLEQILTFS PMDRLTAEEA LSHPYMSIYS FPMDEPISSH PFHIEDEVDD ILLMDETHSH IYNWERYHDC QFSEHDWPVH NNFDIDEVQL DPRALSDVTD EEEVQVDPRK YLDGDREKYL EDPAFDTNYS TEPCWQYSDH HENKYCDLEC SHTCNYKTRS SSYLDNLVWR ESEVNHYYEP KLIIDLSNWK EQSKEKSDKK GKSKCERNGL VKAQIALEEA SQQLAGKERE KNQGFDFDSF IAGTIQLSSQ HEPTDVVDKL NDLNSSVSQL ELKSLISKSV SQEKQEKGMA NLAQLEALYQ SSWDSQFVSG GEDCFFINQF CEVRKDEQVE KENTYTSYLD KFFSRKEDTE MLETEPVEDG KLGERGHEEG FLNNSGEFLF NKQLESIGIP QFHSPVGSPL KSIQATLTPS AMKSSPQIPH QTYSSILKHL N
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5597
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol