Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial ornithine transporter 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial ornithine transporter 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8300-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053871
  • 505.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
18-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_055067.1
Mitochondrial ornithine transporter 1 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
10166
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
SLC25A15
Recombinant Protein
E. coli
MKSNPAIQAA IDLTAGAAGG TACVLTGQPF DTMKVKMQTF PDLYRGLTDC CLKTYSQVGF RGFYKGTSPA LIANIAENSV LFMCYGFCQQ VVRKVAGLDK QAKLSDLQNA AAGSFASAFA ALVLCPTELV KCRLQTMYEM ETSGKIAKSQ NTVWSVIKSI LRKDGPLGFY HGLSSTLLRE VPGYFFFFGG YELSRSFFAS GRSKDELGPV PLMLSGGVGG ICLWLAVYPV DCIKSRIQVL SMSGKQAGFI RTFINVVKNE GITALYSGLK PTMIRAFPAN GALFLAYEYS RKLMMNQLEA Y