Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial import receptor subunit TOM34 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial import receptor subunit TOM34, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006800.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 10953 |
Nombre | Mitochondrial import receptor subunit TOM34 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16029680
|
enQuireBio™
QP7602-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16049680
|
enQuireBio™
QP7602-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16039680
|
enQuireBio™
QP7602-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059680
|
enQuireBio™
QP7602-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16069680
|
enQuireBio™
QP7602-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16079680
|
enQuireBio™
QP7602-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006800.2 | |
Mitochondrial import receptor subunit TOM34 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10953 | |
Research Use Only | |
TOMM34 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPKFPDSVE ELRAAGNESF RNGQYAEASA LYGRALRVLQ AQGSSDPEEE SVLYSNRAAC HLKDGNCRDC IKDCTSALAL VPFSIKPLLR RASAYEALEK YPMAYVDYKT VLQIDDNVTS AVEGINRMTR ALMDSLGPEW RLKLPSIPLV PVSAQKRWNS LPSENHKEMA KSKSKETTAT KNRVPSAGDV EKARVLKEEG NELVKKGNHK KAIEKYSESL LCSNLESATY SNRALCYLVL KQYTEAVKDC TEALKLDGKN VKAFYRRAQA HKALKDYKSS FADISNLLQI EPRNGPAQKL RQEVKQNLH | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |