Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mitochondrial import receptor subunit TOM34 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mitochondrial import receptor subunit TOM34, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7602-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16069680
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006800.2
Mitochondrial import receptor subunit TOM34 Protein
Research Use Only
TOMM34
Recombinant Protein
E. coli
MAPKFPDSVE ELRAAGNESF RNGQYAEASA LYGRALRVLQ AQGSSDPEEE SVLYSNRAAC HLKDGNCRDC IKDCTSALAL VPFSIKPLLR RASAYEALEK YPMAYVDYKT VLQIDDNVTS AVEGINRMTR ALMDSLGPEW RLKLPSIPLV PVSAQKRWNS LPSENHKEMA KSKSKETTAT KNRVPSAGDV EKARVLKEEG NELVKKGNHK KAIEKYSESL LCSNLESATY SNRALCYLVL KQYTEAVKDC TEALKLDGKN VKAFYRRAQA HKALKDYKSS FADISNLLQI EPRNGPAQKL RQEVKQNLH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10953
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol