Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIF / GLIF Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002406.1
ID de gen (Entrez) 4282
Nombre MIF / GLIF Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15925829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5276-5UG
5 μg
112.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15905829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5276-25UG
25 μg
263.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15915829
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5276-500UG
500 μg
2600.00€
500 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15995819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5276-1MG
1 mg
4240.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_002406.1
MIF / GLIF Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human MIF / GLIF induces IL-8 production in human PBMCs. Activity was further confirmed by measuring chemotaxisof U937 cells via agarose microdroplet assay.
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5
4282
Research Use Only
MIF
Recombinant Protein
E. coli
MPMFIVNTNV PRASVPDGFL SELTQQLAQA TGKPPQYIAV HVVPDQLMAF GGSSEPCALC SLHSIGKIGG AQNRSYSKLL CGLLAERLRI SPDRVYINYY DMNAANVGWN NSTFA
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.