missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIF / GLIF Protein
A DNA sequence encoding the Human MIF / GLIF, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002406.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4282 |
Nombre | MIF / GLIF Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912978
|
enQuireBio™
QP10175-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15932978
|
enQuireBio™
QP10175-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15902978
|
enQuireBio™
QP10175-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15922978
|
enQuireBio™
QP10175-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002406.1 | |
MIF / GLIF Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPMFIVNTNV PRASVPDGFL SELTQQLAQA TGKPPQYIAV HVVPDQLMAF GGSSEPCALC SLHSIGKIGG AQNRSYSKLL CGLLAERLRI SPDRVYINYY DMNAANVGWN NSTFA | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
4282 | |
Research Use Only | |
MIF | |
The specific activity is determined by binding rhCD74 in a functional ELISA. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |