Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MIEN1 Protein
A cDNA sequence encoding the MIEN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre MIEN1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15921259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12695-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15911259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12695-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15901259
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12695-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
MIEN1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MIEN1 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGEPGQ TSVAPPPEEV EPGSGVRIVV EYCEPCGFEA TYLELASAVK EQYPGIEIES RLGGTGAFEI EINGQLVFSK LENGGFPYEK DLIEAIRRAS NGETLEKITN SRPPC
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate