Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Midkine / MDK Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Midkine / MDK Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8694-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16055991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001012333.1
Midkine / MDK Protein
Research Use Only
MDK
Recombinant Protein
E. coli
VAKKKDKVKK GGPGSECAEW AWGPCTPSSK DCGVGFREGT CGAQTQRIRC RVPCNWKKEF GADCKYKFEN WGACDGGTGT KVRQGTLKKA RYNAQCQETI RVTKPCTPKT KAKAKAKKGK GKD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4192
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol