missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Midkine / MDK Protein
A DNA sequence encoding the Human Midkine / MDK Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001012333.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4192 |
Nombre | Midkine / MDK Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15963798
|
enQuireBio™
QP10419-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15943798
|
enQuireBio™
QP10419-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15933798
|
enQuireBio™
QP10419-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15953798
|
enQuireBio™
QP10419-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001012333.1 | |
Midkine / MDK Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VAKKKDKVKK GGPGSECAEW AWGPCTPSSK DCGVGFREGT CGAQTQRIRC RVPCNWKKEF GADCKYKFEN WGACDGGTGT KVRQGTLKKA RYNAQCQETI RVTKPCTPKT KAKAKAKKGK GKD | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
4192 | |
Research Use Only | |
MDK | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human neutrophils is in a concentration range of 0.1-10 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH7.4, lyophilized |