Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Microtubule-associated protein 1S Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Microtubule-associated protein 1S, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8768-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056381
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001295292.1
Microtubule-associated protein 1S Protein
Research Use Only
MAP1S
Recombinant Protein
E. coli
LSDSDPVPLA PGAADSDEDT EGFGVPRHDP LPDPLKVPPP LPDPSSICMV DPEMLPPKTA RQTENVSRTR KPLARPNSRA AAPKATPVAA AKTKGLAGGD RASRPLSARS EPSEKGGRAP LSRKSSTPKT ATRGPSGSAS SRPGVSATPP KSPVYLDLAY LPSGSSAHLV DEEFFQRVRA LCYVISGQDQ RKEEGMRAVL DALLASKQHW DRDLQVTLIP TFDSVAMHTW YAETHARHQA LGITVLGSNS MVSMQDDAFP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55201
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol