Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MFG-E8 / lactadherin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MFG-E8 / lactadherin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6356-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062710
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001108086.1
MFG-E8 / lactadherin Protein
Research Use Only
MFGE8
Recombinant Protein
E. coli
LDICSKNPCH NGGLCEEISQ EVRGDVFPSY TCTCLKGYAG NHCETKCVEP LGMENGNIAN SQIAASSVRV TFLGLQHWVP ELARLNRAGM VNAWTPSSND DNPWIQVNLL RRMWVTGVVT QGASRLASHE YLKAFKVAYS LNGHEFDFIH DVNKKHKEFV GNWNKNAVHV NLFETPVEAQ YVRLYPTSCH TACTLRFELL GCELNGCANP LGLKNNSIPD KQITASSSYK TWGLHLFSWN PSYARLDKQG NFNAWVAGSY GNDQWLQVDL GSSKEVTGII TQGARNFGSV QFVASYKVAY SNDSANWTEY QDPRTGSSKI FPGNWDNHSH KKNLFETPIL ARYVRILPVA WHNRIALRLE LLGC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4240
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol