Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MFAP4 Protein
A cDNA sequence encoding the MFAP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre MFAP4 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15971239
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12691-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15981239
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12691-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15951239
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12691-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15961239
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12691-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15991239
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12691-HIS-EC-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MFAP4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MFAP4 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVSGIR GDALERFCLQ QPLDCDDIYA QGYQSDGVYL IYPSGPSVPV PVFCDMTTEG GKWTVFQKRF NGSVSFFRGW NDYKLGFGRA DGEYWLGLQN MHLLTLKQKY ELRVDLEDFE NNTAYAKYAD FSISPNAVSA EEDGYTLFVA GFEDGGAGDS LSYHSGQKFS TFDRDQDLFV QNCAALSSGA FWFRSCHFAN LNGFYLGGSH LSYANGINWA QWKGFYYSLK RTEMKIRRA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.