Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MFAP3 Protein
A cDNA sequence encoding the MFAP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre MFAP3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15941239
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12690-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15931239
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12690-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15921239
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP12690-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
MFAP3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MFAP3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSAFVLEDV DFDQMVSLEA NRSSYNASFP SSFELSASSH SDDDVIIAKE GTSVSIECLL TASHYEDVHW HNSKGQQLDG RSRGGKWLVS DNFLNITNVA FDDRGLYTCF VTSPIRASYS VTLRVIFTSG DM
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.